Merck
SY3H11AB2024
Synthonix Corporation
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,500
250 MG
¥36,700
1 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: A25441-100MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,500
250 MG
¥36,700
1 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
101.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A25441-100MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c7-5-4-6-2-1-3-6/h7H,1-5H2
InChI Key
ZVZDSUOAJCQVDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95-98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/25441.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25441.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)