Merck
SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,400
5 G
¥46,600
10 G
¥83,100
ベンダーカタログ番号: A1860-1G
¥22,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,400
5 G
¥46,600
10 G
¥83,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1860-1G
¥22,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
InChI Key
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1860.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)