Merck
SY3786986572
Synthonix Corporation
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥96,300
1 G
¥140,500
5 G
¥407,600
ベンダーカタログ番号: B27518-500MG
¥96,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥96,300
1 G
¥140,500
5 G
¥407,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B27518-500MG
¥96,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c8-6-1-2-7(9,5-6)4-3-6;;/h1-5,8-9H2;2*1H
InChI Key
GUDLRYJIDRCXEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27518.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)