Merck
SY3786986281
Synthonix Corporation
exo-8-Boc-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥107,400
5 G
¥303,900
10 G
¥599,700
ベンダーカタログ番号: C8122-1G
¥107,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥107,400
5 G
¥303,900
10 G
¥599,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C8122-1G
¥107,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (1R,3r,5S)-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)7-9(6-10)8-14/h9-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-
InChI Key
UVURMTGIVKSLEM-JGPRNRPPSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8122.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8122.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)