Merck
SY3786986252
Synthonix Corporation
2-Boc-2,5-diazaspiro[3.4]octane hemioxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
514.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate hemioxalate
Inchi Code
1S/2C11H20N2O2.C2H2O4/c2*1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)5-4-6-12-11;3-1(4)2(5)6/h2*12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
VEXZHLKGHDJPOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/7986.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7986.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)