Merck
SY3638138163
Synthonix Corporation
2-[(Tributylstannyl)methoxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥25,700
1 G
¥34,500
ベンダーカタログ番号: T7918-500MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥25,700
1 G
¥34,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
494.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T7918-500MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(2-((tributylstannyl)methoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C11H10NO3.3C4H9.Sn/c1-15-7-6-12-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11(12)14;3*1-3-4-2;/h2-5H,1,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
GGNIHSRJILGMKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7918.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7918.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)