Merck
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥147,100
500 MG
¥239,800
1 G
¥354,700
ベンダーカタログ番号: H31091-250MG
¥147,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥147,100
500 MG
¥239,800
1 G
¥354,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: H31091-250MG
¥147,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
InChI Key
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/31091.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)