Merck
SY3514242492
Synthonix Corporation
3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,300
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: C16140-1G
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,300
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C16140-1G
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C13H10ClN3/c1-17-8-10(9-4-2-3-5-12(9)17)11-6-7-15-13(14)16-11/h2-8H,1H3
InChI Key
IIBWXYHPBMUNJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/16140.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16140.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)