Merck
SY3514242033
Synthonix Corporation
N-Methyl-N-(piperidin-4-yl)methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥50,000
250 MG
¥63,200
500 MG
¥100,700
ベンダーカタログ番号: M29511-100MG
¥50,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥50,000
250 MG
¥63,200
500 MG
¥100,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M29511-100MG
¥50,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methyl-N-(4-piperidinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-9(12(2,10)11)7-3-5-8-6-4-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
BCMHLEZFOVZSLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29511.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29511.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)