Merck
SY3514242005
Synthonix Corporation
6-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: B29470-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B29470-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-5-3(7)1-2-4(8)9-5/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
YRNODZRPIGNGMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29470.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29470.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)