Merck
SY3514241962
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,900
500 MG
¥74,200
1 G
¥102,900
ベンダーカタログ番号: A25593-100MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,900
500 MG
¥74,200
1 G
¥102,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A25593-100MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-6-5-3-4(1)5;/h4-6H,1-3H2;1H
InChI Key
GVKIWNRVZPBLKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25593.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25593.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)