Merck
SY3514241917
Synthonix Corporation
(1S,2S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥76,400
250 MG
¥120,600
500 MG
¥169,200
ベンダーカタログ番号: B23504-100MG
¥76,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥76,400
250 MG
¥120,600
500 MG
¥169,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B23504-100MG
¥76,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1S,2S,5R)-3-(tert-butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-5-6-4-7(6)8(12)9(13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-,8-/m0/s1
InChI Key
RTWMQNSZCUYSJJ-FXQIFTODSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23504.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23504.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)