Merck
SY3465085213
Synthonix Corporation
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥67,600
500 MG
¥120,600
1 G
¥175,800
ベンダーカタログ番号: T19274-250MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥67,600
500 MG
¥120,600
1 G
¥175,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T19274-250MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)1-5(2-6)3-11-4-5;/h11-12H,1-4H2;1H
InChI Key
BWQKNPAVNJHNLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/19274.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19274.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)