Merck
SY3465085137
Synthonix Corporation
3-(prop-2-en-1-yl)azetidine; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥47,700
500 MG
¥87,500
1 G
¥127,200
ベンダーカタログ番号: P20750-250MG
¥47,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥47,700
500 MG
¥87,500
1 G
¥127,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P20750-250MG
¥47,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-allylazetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11N.C2HF3O2/c1-2-3-6-4-7-5-6;3-2(4,5)1(6)7/h2,6-7H,1,3-5H2;(H,6,7)
InChI Key
VQWLDBPVYSBGKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20750.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20750.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)