Merck
SY3465084871
Synthonix Corporation
2-(1H-imidazol-2-yl)morpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥67,600
250 MG
¥102,900
500 MG
¥164,800
ベンダーカタログ番号: I27740-100MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥67,600
250 MG
¥102,900
500 MG
¥164,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: I27740-100MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1H-imidazol-2-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c1-2-10-7(9-1)6-5-8-3-4-11-6;/h1-2,6,8H,3-5H2,(H,9,10);1H
InChI Key
ZHULPOIHUYSPCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27740.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27740.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)