Merck
SY3465084616
Synthonix Corporation
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,500
250 MG
¥52,200
500 MG
¥72,000
ベンダーカタログ番号: D18818-100MG
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,500
250 MG
¥52,200
500 MG
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D18818-100MG
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChI Key
CXNARPJWYBRIKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18818.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18818.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)