Merck
SY3465084380
Synthonix Corporation
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥41,100
5 G
¥107,400
ベンダーカタログ番号: B26192-1G
¥41,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥41,100
5 G
¥107,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B26192-1G
¥41,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-5-12(7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17)
InChI Key
UDAAVVGTVULJRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26192.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/26192.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)