Merck
SY3465084348
Synthonix Corporation
2-bromo-2-cyclopentylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,500
1 G
¥61,000
5 G
¥204,500
ベンダーカタログ番号: B24122-500MG
¥45,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,500
1 G
¥61,000
5 G
¥204,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B24122-500MG
¥45,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-2-cyclopentylacetic acid
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
MUPJNXOZPQMJNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24122.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24122.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)