Merck
SY3465084202
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥78,700
500 MG
¥138,300
1 G
¥255,300
ベンダーカタログ番号: B19480-250MG
¥78,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥78,700
500 MG
¥138,300
1 G
¥255,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B19480-250MG
¥78,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-13(9-15)6-4-10(14)5-7-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
InChI Key
QODLWXAMPOHERW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19480.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19480.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)