Merck
SY3465084182
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
250 MG
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B19056-100MG
¥15,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
250 MG
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B19056-100MG
¥15,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-13(9-14)6-4-10(15)5-7-13/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
KHCPHQZPEYFYRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19056.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19056.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)