Merck
SY3465084053
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)propan-2-yl]carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥116,200
500 MG
¥186,800
1 G
¥275,200
ベンダーカタログ番号: A27536-250MG
¥116,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥116,200
500 MG
¥186,800
1 G
¥275,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.77
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A27536-250MG
¥116,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tert-butyl (2-(azetidin-3-yl)propan-2-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-11(4,5)8-6-12-7-8;/h8,12H,6-7H2,1-5H3,(H,13,14);1H
InChI Key
CZSKSQNWJVWVMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27536.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27536.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)