Merck
SY3465084040
Synthonix Corporation
1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥34,500
50 G
¥61,000
100 G
¥116,200
ベンダーカタログ番号: A26979-25G
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥34,500
50 G
¥61,000
100 G
¥116,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A26979-25G
¥34,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-aminocyclobutanecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c6-5(4(7)8)2-1-3-5;/h1-3,6H2,(H,7,8);1H
InChI Key
HBTVGNDTGRUBQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26979.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26979.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)