Merck
SY3432450376
Synthonix Corporation
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥133,900
250 MG
¥211,100
500 MG
¥343,600
ベンダーカタログ番号: M13009-100MG
¥133,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥133,900
250 MG
¥211,100
500 MG
¥343,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M13009-100MG
¥133,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-10(8-4-9-5-8)7-2-3-11-6-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI Key
UWSMFNFSSFRRBA-KLXURFKVSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13009.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13009.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)