Merck
SY3432450161
Synthonix Corporation
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥118,400
250 MG
¥186,800
500 MG
¥303,900
ベンダーカタログ番号: A15490-100MG
¥118,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥118,400
250 MG
¥186,800
500 MG
¥303,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A15490-100MG
¥118,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-5-7-3-8(4-7)1-2-9-6-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI Key
YGZXVXPJKIJJOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/15490.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/15490.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)