Merck
SY3432449650
Synthonix Corporation
6-Amino-1-Boc-1-azaspiro[3.3]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥91,900
250 MG
¥129,400
500 MG
¥250,900
ベンダーカタログ番号: A14841-100MG
¥91,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥91,900
250 MG
¥129,400
500 MG
¥250,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A14841-100MG
¥91,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(13)6-8(12)7-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI Key
BGRGEIZJUAJNAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/14841.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14841.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)