Merck
SY3432449165
Synthonix Corporation
6-Fluoro-3-methyl-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c1-4-5-2-3-6(8)9-7(5)11-10-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
IZYSSCSXSQEXPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14260.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14260.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)