Merck
SY3432449114
Synthonix Corporation
2-Chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.47
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-10-2-4-5(11-6)3(8)1-9-4/h1-2,9H
InChI Key
INKBZIDRWUSKPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14196.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14196.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)