Merck
SY3432448134
Synthonix Corporation
(R)-2-Fluoromethylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥114,000
5 G
¥343,600
10 G
¥679,200
ベンダーカタログ番号: F12954-1G
¥114,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥114,000
5 G
¥343,600
10 G
¥679,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F12954-1G
¥114,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(2R)-2-(fluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
AUADADXQUIBHDA-NUBCRITNSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12954.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12954.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)