Merck
SY3432447404
Synthonix Corporation
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥144,900
1 G
¥213,300
5 G
¥763,100
ベンダーカタログ番号: A13284-500MG
¥144,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥144,900
1 G
¥213,300
5 G
¥763,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A13284-500MG
¥144,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1s,4s)-4-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;
InChI Key
DWWWGZSFABKRSP-UKMDXRBESA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13284.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13284.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)