Merck
SY3428348528
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,400
5 G
¥149,300
10 G
¥242,000
ベンダーカタログ番号: P1442-1G
¥54,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,400
5 G
¥149,300
10 G
¥242,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P1442-1G
¥54,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-6-5-4(1-2-8-5)9-3-10-6/h1-3,8H,(H2,7,9,10)
InChI Key
YRVFQPBPZCRUDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1442.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1442.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)