Merck
SY3428348406
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,800
10 G
¥25,700
25 G
¥45,500
ベンダーカタログ番号: M11894-5G
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,800
10 G
¥25,700
25 G
¥45,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.93
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M11894-5G
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5Br2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
XGHFPTMUVIDZNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/11894.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11894.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)