Merck
SY3428348333
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-7-phenylsulfonyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,100
250 MG
¥45,500
500 MG
¥61,000
ベンダーカタログ番号: M11469-100MG
¥30,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,100
250 MG
¥45,500
500 MG
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
351.77
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M11469-100MG
¥30,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O4S/c1-22-14(19)11-7-10-12(15)16-8-17-13(10)18(11)23(20,21)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI Key
LTIAEVRVNFJRQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11469.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11469.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)