Merck
SY3428348316
Synthonix Corporation
Methyl 3-Boc-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥72,000
500 MG
¥136,100
1 G
¥178,000
ベンダーカタログ番号: M11322-250MG
¥72,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥72,000
500 MG
¥136,100
1 G
¥178,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M11322-250MG
¥72,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(tert-butyl) 6-methyl 3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-6-8-5-9(7-14)10(8)11(15)17-4/h8-10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
ZKYRFBYZYPHCPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/11322.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11322.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)