Merck
SY3428348188
Synthonix Corporation
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: M10424-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M10424-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(3-5-11)12(15)16/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/10424.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10424.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)