Merck
SY3428347939
Synthonix Corporation
6-Fluoronicotinimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥78,700
5 G
¥217,800
ベンダーカタログ番号: F10578-1G
¥78,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥78,700
5 G
¥217,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F10578-1G
¥78,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-fluoronicotinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN3.ClH/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9;/h1-3H,(H3,8,9);1H
InChI Key
QDOFLLXAEGTQSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10578.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10578.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)