Merck
SY3428347659
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,700
5 G
¥34,500
10 G
¥43,300
ベンダーカタログ番号: D10252-1G
¥15,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,700
5 G
¥34,500
10 G
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D10252-1G
¥15,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-12(5-7-14)8-13-9-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
NRADOPGBTAJXKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/10252.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10252.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)