Merck
SY3428347397
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,300
5 G
¥100,700
10 G
¥162,600
ベンダーカタログ番号: B11487-1G
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,300
5 G
¥100,700
10 G
¥162,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B11487-1G
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O/c13-10-4-3-5-11-9(10)8-14-15(11)12-6-1-2-7-16-12/h3-5,8,12H,1-2,6-7H2
InChI Key
SSJAOWRBTUOVMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11487.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11487.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)