Merck
SY3428347227
Synthonix Corporation
trans-4-Aminocyclohexanemethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,000
5 G
¥32,300
10 G
¥43,300
ベンダーカタログ番号: A12152-1G
¥27,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,000
5 G
¥32,300
10 G
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A12152-1G
¥27,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7-;
InChI Key
NSHKTFVRDSRTFN-MEZFUOHNSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12152.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12152.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)