Merck
SY3428347171
Synthonix Corporation
cis-4-(Boc-amino)-1-methylcyclohexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥74,200
5 G
¥208,900
10 G
¥409,900
ベンダーカタログ番号: A11756-1G
¥74,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥74,200
5 G
¥208,900
10 G
¥409,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A11756-1G
¥74,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-methylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(14)13-9-5-7-12(4,15)8-6-9/h9,15H,5-8H2,1-4H3,(H,13,14)/t9-,12+
InChI Key
DZKXFTPOGGFHOX-WVSHTKLVSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://synthonix.com/11756.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11756.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)