Merck
SY3390162286
Synthonix Corporation
4-Oxazolemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3-oxazol-4-ylmethanol
Inchi Code
1S/C4H5NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h2-3,6H,1H2
InChI Key
BKHIXCNJVHVHAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7923.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7923.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)