Merck
SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7503.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)