Merck
SY3390161968
Synthonix Corporation
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2H2,1H3
InChI Key
OZAQPNNARZFABP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/7746.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7746.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)