Merck
SY3390161922
Synthonix Corporation
Imidazole-2-amidine acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,900
1 G
¥54,400
ベンダーカタログ番号: I7758-500MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,900
1 G
¥54,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: I7758-500MG
¥38,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1H-imidazole-2-carboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C4H6N4.C2H4O2/c5-3(6)4-7-1-2-8-4;1-2(3)4/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8);1H3,(H,3,4)
InChI Key
GHAMYQQBAIOVSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7758.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7758.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)