Merck
SY3390161776
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥19,000
25 G
¥25,700
50 G
¥43,300
ベンダーカタログ番号: B8154-10G
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥19,000
25 G
¥25,700
50 G
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B8154-10G
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChI Key
ZPPORMCRNCNFGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8154.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/8154.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)