Merck
SY3390161673
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥89,700
1 G
¥129,400
5 G
¥374,500
ベンダーカタログ番号: P7582-500MG
¥89,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥89,700
1 G
¥129,400
5 G
¥374,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P7582-500MG
¥89,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-3-10-6-5(4)8-1-2-9-6/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
JNXHWZHCSSQBRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7582.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/7582.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)