Merck
SY3390161530
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-fluoro-6-methoxy-quinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥76,400
250 MG
¥120,600
ベンダーカタログ番号: D7425-100MG
¥76,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥76,400
250 MG
¥120,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D7425-100MG
¥76,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichloro-7-fluoro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2FN2O/c1-15-7-2-4-6(3-5(7)12)13-9(11)14-8(4)10/h2-3H,1H3
InChI Key
GDHHZQMPTVSQOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7425.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)