Merck
SY3371479183
Synthonix Corporation
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,800
250 MG
¥16,800
1 G
¥19,000
ベンダーカタログ番号: T5312-100MG
¥14,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,800
250 MG
¥16,800
1 G
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T5312-100MG
¥14,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI Key
CAUGAHCEDPFMJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5312.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5312.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)