Merck
SY3371479108
Synthonix Corporation
1-Boc-4-(Tosyloxy)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,600
5 G
¥13,700
ベンダーカタログ番号: T1877-250MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,600
5 G
¥13,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T1877-250MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO5S/c1-13-5-7-15(8-6-13)24(20,21)23-14-9-11-18(12-10-14)16(19)22-17(2,3)4/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI Key
IKOMRHLHPZAEMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1877.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1877.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)