Merck
SY3371478965
Synthonix Corporation
4-(Phenylthio)-2(5H)-furanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,000
500 MG
¥43,300
1 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: P5649-250MG
¥29,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,000
500 MG
¥43,300
1 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P5649-250MG
¥29,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10-6-9(7-12-10)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI Key
CQRLKSIDKBTDRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5649.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5649.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)