Merck
SY3371478820
Synthonix Corporation
2-Pyrazinecarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥41,100
5 G
¥47,700
10 G
¥56,600
ベンダーカタログ番号: P0148-1G
¥41,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥41,100
5 G
¥47,700
10 G
¥56,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
108.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P0148-1G
¥41,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
InChI Key
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0148.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0148.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)